Learn More
METTLER TOLEDO™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Routine-Serie
Für präzise Messungen einer großen Bandbreite an Probentypen. Mettler Toledo pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden der Routine-Serie mit EQUITHAL™-Technologie garantieren kürzeste Ansprechzeiten auch bei großen Temperaturschwankungen.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51344055
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact und tragbaren Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Intelligent Sensor Management (ISM)-Elektroden, erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Fokus
- Trinkwasser
- Hochsalzhaltige Lösungen oder Meerwasser
- Mikrobiologische Proben
- Korrosive Säuren und Basen
- Allgemeine Laboranwendungen
- Chemikalien
- Hohe pH-Werte
- TRIS-konform
Zubehör und Pflege
- Nachfüllbar, 3M KCl (51350072): Die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
- Spitze: Öffnen Sie den Einfüllanschluss während der Messung und füllen Sie Elektrolytlösung auf
- Keramikdiaphragma
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Bestellinformation
Kabel nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).
Spezifikation
Mehrpolig | |
Glas | |
0 °C bis 100 °C | |
3 mol/l KCl | |
ISM Temperature Probe | |
HA-Glas | |
NTC 30 Kiloohm | |
0 °C bis 100 °C | |
120 mm | |
12 mm |
Keramik | |
0 bis 14 | |
Kombinationselektrode, integrierter Temperaturfühler, Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie | |
SevenCompact pH/Ionen-Messgerät | |
ARGENTHAL mit Ag+-Falle | |
InLab™ Routine Pro-ISM | |
32 bis 212 °F | |
4,7 in. | |
0,47 in. |