Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben, nur Kolbenboden
Der Boden aus hochfestem Borosilikatglas hält extremen Temperaturen und hohem Vakuum stand
Marke:  Labconco™ 7542200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15123025
  • 115.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Zum Anschluss der Flaschen an Gefriertrocknungsanschlüsse wird ein Adapter benötigt
Beschreibung
Beschreibung
Der Boden aus hochfestem Borosilikatglas hält extremen Temperaturen und hohem Vakuum stand
  • Mit großer Öffnung für schnelle Beladung und Reinigung
  • Der flacher Boden verringert die Verschüttungsgefahr und gewährleistet einen festeren Stand
  • Flaschen sollten nicht mehr als bis zu einem Drittel ihres Volumens befüllt werden, sodass eine maximale Oberfläche erreicht und eine effiziente Lyophilisierung gewährleistet wird
  • Verschlüsse, Böden und Filterpapier sind separat als Ersatzteile bestellbar
Spezifikation
Spezifikation
1.33 in.
Borosilikatglas
11,5 cm
1,5 lb.
Weit
34 mm
80 ml
4,5 in.
Flask
Reusable
Flach
0,7 kg
Name des Produkts
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben, nur Kolbenboden > 80 ml; Abmessungen: 134 T x 15 H (mm)