Learn More
Labconco™ Fast Freeze Kolben nur Boden, bernsteinfarben
Wird im Gefriertrocknungsprozess verwendet und ist mit allen gängigen Marken von Gefriertrocknungsgeräten kompatibel.Labconco™ Fast-Freeze Kolben nur Boden, bernsteinfarben, besteht aus hochfestem Borosilikatglas, um extremen Temperaturen und hohem Vakuum standzuhalten.
227.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Produkttyp Amber Flask
Einwegprodukt Reusable
Mouth Style Wide
Bodenform Flat
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16685065
Unterlagen ansehen
Labconco™
7542801
600 mL 3,9 in.
227.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verfügt über eine weite Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigen
  • Der flacher Boden verringert die Verschüttungsgefahr und gewährleistet einen festeren Stand
  • Braunglas schützt lichtempfindliche Proben
  • Erhältlich in 300 ml, 600 ml, 750 ml und 900 ml
  • Böden sind separat als Austauschkomponenten erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
Reusable
Flat
Amber Flask
Wide
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Fast Freeze Kolben nur Boden, bernsteinfarben