Learn More
Labconco™ Fast Freeze Kolben nur Boden, bernsteinfarben
Wird im Gefriertrocknungsprozess verwendet und ist mit allen gängigen Marken von Gefriertrocknungsgeräten kompatibel.Labconco™ Fast-Freeze Kolben nur Boden, bernsteinfarben, besteht aus hochfestem Borosilikatglas, um extremen Temperaturen und hohem Vakuum standzuhalten.
Marke:  Labconco™ 7542801
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16685065
  • 227.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verfügt über eine weite Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigen
  • Der flacher Boden verringert die Verschüttungsgefahr und gewährleistet einen festeren Stand
  • Braunglas schützt lichtempfindliche Proben
  • Erhältlich in 300 ml, 600 ml, 750 ml und 900 ml
  • Böden sind separat als Austauschkomponenten erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
3,9 in.
Borosilikatglas
Reusable
Flat
1 kg
600 mL
Amber Flask
Wide
99,1 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Labconco™ Fast Freeze Kolben nur Boden, bernsteinfarben > 600 ml