Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Flachboden, 750 ml
Für extreme Temperaturen und hohes Vakuum ausgelegt. Labconco™ Fast-Freeze™ Flachbodenkolben mit 750 ml ist ein Ersatzkolben aus klarem Borosilikatglas für die Verwendung in Labconco™ Trockenkammern und -Verteilern. Kappe und Adapter separat erhältlich.
Marke: Labconco™ 7542700
210.90 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Fast-Freeze-Kolben halten extremen Temperaturen und hohem Vakuum stand
- Erhältlich in klarem oder braunem Borosilikatglas
- Die komplette Fast-Freeze-Einheit besteht aus Gummioberteil, Glasboden und Filterpapier
- Verschlüsse, Böden und Filterpapier sind separat als Ersatzteile bestellbar
- Die Kolben werden mit Adaptern an den Ventilanschlüssen der Labconco™ Trockenkammern und Verteiler befestigt
- Die Adapter sind aus Borosilikatglas oder Edelstahl erhältlich
- Kolben und Adapter sind mit jedem Markengefriertrockner kompatibel, der über Ventilanschlüsse mit 1/2 oder 4/3 in. verfügt.
- Die Glaskolben halten einer maximalen Temperatur von 490 °C stand
- Die Kolbendeckel halten einer maximalen Temperatur von 450 °C stand
Spezifikation
Gummi | |
750 ml | |
Labconco Trockenkammern und -verteiler | |
Nur Rundkolben | |
Zylindrisch | |
1.0 lb. (Versand) | |
Flach | |
0,5 kg (Versand) |
Klar | |
Borosilikatglas | |
162 mm | |
Schnellfrierkolben | |
Bis zu 490 °C | |
Nein | |
90,2 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30