Learn More
Thermo Scientific™ Rapid Equilibrium Dialysis (RED) Inserts and Plates
Assays für die Plasmaproteinbindung bewerten Bindungsinteraktionen unter Konkurrenzeinfluss durch schnelle Gleichgewichtsdialyse (RED). RED-Geräte führen Tests zur Plasmaproteinbindung durch, ein entscheidender Schritt bei der Arzneimittelentwicklung. Dabei kommt Ausrüstung für das einfachste, schnellste und zuverlässigste System für die schnelle Gleichgewichtsdialyse zum Einsatz.
Marke:  Thermo Scientific™ 89810
3167.40 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11864131
  • 3500.00 CHF / 250 Einheiten
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Nach Erhalt die Einsätze bei Raumtemperatur aufbewahren.
Zellulosemembran, Dialyse
250 Einsätze
Red Device Insert
Bindungsgleichgewicht, Protein
8,0 kDa
Equilibrium Dialysis
Pierce
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL399443 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number89810
ChargennummerAA399444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number89810
ChargennummerZK399442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number89810
ChargennummerZI395237 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number89810
ChargennummerZI399440 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number89810
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Rapid Equilibrium Dialysis (RED) Inserts and Plates > Pierce RED-Geräteeinsätze, 8 K MWCO; 250 Einsätze
Zum Patent angemeldet.