Learn More
Mettler Toledo™ Elektrolyt, KNO3
Verfügt über eine spezielle Kappe zum einfachen Nachfüllen von Elektroden. Mettler Toledo™ 1M KNO3 Elektrolytlösung mit Brückenelektrolyt für eine optimale Leistung der Halbzellen ionenselektiver Elektroden (ISE) der DX-Serie. Dient zur Bestimmung von Ammonium, Kalium und Nitrat.
15.55 CHF - 154.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Farblos |
---|---|
Konzentration | 1 mol/l KNO3 |
Typ | ISE-Brücke Elektrolytlösung |
pH-Bereich | 6 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10753903
|
Mettler Toledo™
51350078 |
250 mL |
49.90 CHF
250 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10059164
|
Mettler Toledo™
51343182 |
25 ml |
15.55 CHF
25 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12689245
|
Mettler Toledo™
51350086 |
6 x 250 ml |
154.00 CHF
1500 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Die Messung mit ionenselektiven Elektroden (ISE) ist die einfachste und kostengünstigste Methode zur Bestimmung der Ionenkonzentration. ISES erfordert jedoch eine sorgfältige Handhabung und die Verwendung der richtigen Lösungen. Es ist wichtig, die Referenzelektrode jeder ISE mit der empfohlenen Elektrolytlösung zu füllen. Der richtige Elektrolyt minimiert Potentialprobleme am Diaphragma und liefert optimale Temperatur- und Zeitkennlinien.
- Empfohlen für die Verwendung mit ISE-Halbzellen der DX-Serie
- Zur Bestimmung von Ammonium, Kalium und Nitrat
- Mit Spezialkappe zum einfachen Befüllen von Elektroden
- Der Elektrolyt muss regelmäßig aufgefüllt oder ausgetauscht werden, damit eine optimale Elektrodenleistung gegeben ist.
- Erhältlich in 25-ml- und 250-ml-Flaschen sowie in 6×250-ml-Großpackungen
Spezifikation
Farblos | |
1 mol/l KNO3 | |
ISE-Brücke Elektrolytlösung | |
6 |