Learn More
Mettler Toledo™ Elektrolyt, KNO3
Verfügt über eine spezielle Kappe zum einfachen Nachfüllen von Elektroden. Mettler Toledo™ 1M KNO3 Elektrolytlösung mit Brückenelektrolyt für eine optimale Leistung der Halbzellen ionenselektiver Elektroden (ISE) der DX-Serie. Dient zur Bestimmung von Ammonium, Kalium und Nitrat.
Marke:  Mettler Toledo™ 51343182
14.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10059164
  • 15.55 CHF / 25 Milliliter
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die Messung mit ionenselektiven Elektroden (ISE) ist die einfachste und kostengünstigste Methode zur Bestimmung der Ionenkonzentration. ISES erfordert jedoch eine sorgfältige Handhabung und die Verwendung der richtigen Lösungen. Es ist wichtig, die Referenzelektrode jeder ISE mit der empfohlenen Elektrolytlösung zu füllen. Der richtige Elektrolyt minimiert Potentialprobleme am Diaphragma und liefert optimale Temperatur- und Zeitkennlinien.
  • Empfohlen für die Verwendung mit ISE-Halbzellen der DX-Serie
  • Zur Bestimmung von Ammonium, Kalium und Nitrat
  • Mit Spezialkappe zum einfachen Befüllen von Elektroden
  • Der Elektrolyt muss regelmäßig aufgefüllt oder ausgetauscht werden, damit eine optimale Elektrodenleistung gegeben ist.
  • Erhältlich in 25-ml- und 250-ml-Flaschen sowie in 6×250-ml-Großpackungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.9 oz.
Farblos
Elektrolyt 1 mol/l KNO3, 25 ml
ISE-Brücke Elektrolytlösung
Flasche mit Füllverschluss
25 ml
25 ml
1 mol/l KNO3
ISE-Halbzelle der DX-Serie
1 Mol KNO3; 25 ml, Elektrolyt
6
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Elektrolyt, KNO3 > Menge: 25 ml