Learn More
Mettler Toledo™ Elektrolyt, KNO3
Verfügt über eine spezielle Kappe zum einfachen Nachfüllen von Elektroden. Mettler Toledo™ 1M KNO3 Elektrolytlösung mit Brückenelektrolyt für eine optimale Leistung der Halbzellen ionenselektiver Elektroden (ISE) der DX-Serie. Dient zur Bestimmung von Ammonium, Kalium und Nitrat.
Marke:  Mettler Toledo™ 51350078
38.29 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10753903
  • 49.90 CHF / 250 Milliliter
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die Messung mit ionenselektiven Elektroden (ISE) ist die einfachste und kostengünstigste Methode zur Bestimmung der Ionenkonzentration. ISES erfordert jedoch eine sorgfältige Handhabung und die Verwendung der richtigen Lösungen. Es ist wichtig, die Referenzelektrode jeder ISE mit der empfohlenen Elektrolytlösung zu füllen. Der richtige Elektrolyt minimiert Potentialprobleme am Diaphragma und liefert optimale Temperatur- und Zeitkennlinien.
  • Empfohlen für die Verwendung mit ISE-Halbzellen der DX-Serie
  • Zur Bestimmung von Ammonium, Kalium und Nitrat
  • Mit Spezialkappe zum einfachen Befüllen von Elektroden
  • Der Elektrolyt muss regelmäßig aufgefüllt oder ausgetauscht werden, damit eine optimale Elektrodenleistung gegeben ist.
  • Erhältlich in 25-ml- und 250-ml-Flaschen sowie in 6×250-ml-Großpackungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
Elektrolyt 1 mol/l KNO3, 250 ml
Elektrolyt
6
1 mol/l KNO3
ISE-Brücke Elektrolytlösung
Flasche mit Füllverschluss
250 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    7
    Stunden
    5
    Minuten
    8
    Sekunden
    37
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Elektrolyt, KNO3 > Menge: 250 ml