Learn More
Eppendorf™ Röhrchen 5 ml
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie diese Röhrchen für die einfache und sichere Verarbeitung von Probenvolumen bis zu 5.0 ml. Eppendorf Tubes™ sind die perfekte Wahl für das Verarbeiten von mittelgroßen Probenvolumen.
62.49 CHF - 180.72 CHF
Spezifikation
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (metrisch) 5 mL
Material Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Konisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Verpackung Reinheits- oder Qualitätsgrad Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackung Reinheits- oder Qualitätsgrad Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15138344
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030119460
200 Röhrchen (2 Beutel x 100 Röhrchen) PCR-frei Durchsichtig
62.49 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15188344
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030119380
400 Röhrchen (4 Beutel x 100 Röhrchen) PCR-frei Farblos
180.72 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15260506
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
200 Röhrchen (2 Beutel x 100 Röhrchen) PCR-Aufreinigung (unsteril) Bernstein
69.31 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15675357
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen) Forensischer DNA-Gütegrad Farblos
64.86 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15148344
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030119487
Beutel Sterile Durchsichtig
67.97 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15158344
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030119479
50 Röhrchen, einzeln verpackt Biopur™ Durchsichtig
68.30 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie diese Röhrchen für die einfache und sichere Verarbeitung von Probenvolumen bis zu 5,0 ml.Eppendorf Tubes™ sind die perfekte Wahl für das Verarbeiten von mittelgroßen Probenvolumen.
  • Der konische Boden ermöglicht den Einsatz in vorhandenen Adaptern und Gestellen
  • Die Konstruktion aus transparentem Polypropylen gewährleistet eine problemlose Sichtbarkeit der Pellets
  • Hergestellt ohne Verwendung von Gleitmitteln, Weichmachern und Bioziden, keinerlei Auswirkungen auf Produkte
  • Die Verdunstung von Proben während Aufbewahrung und Inkubation wird durch eine präzise gefertigte Verschlussdichtung auf einem Minimum gehalten
  • Ein versehentliches Öffnen des Verschlusses bei -86 bis 80 °C wird durch Scharnierverschlüsse verhindert
  • Zentrifugierbar bis zu 25,000 x g ohne ein Zerbrechen der Röhrchen
  • Lieferbar in den chargenzertifizierten Reinheitsgraden „Eppendorf“, „PCR-rein“, „Steril“ und „Biopur™“
  • Lieferbar in Protein LoBind- und DNA/RNA LoBind-Material für maximale Rückgewinnung bei wertvollen Proben
  • Standard-Qualität (Eppendorf) = unsteril
  • PCR-rein = unsteril
  • Steril = steril
  • Biopur = steril
Zellkultur, Isolierung von Plasmid-DNA und Gesamt-RNA, Liquid Handling
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Polypropylen
Konisch
Schnappverschluss
25.000 x g
5 mL
Autoklavierbar
Konisch
17 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Röhrchen 5 ml