Learn More
Eppendorf™ Röhrchen 5 ml
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie diese Röhrchen für die einfache und sichere Verarbeitung von Probenvolumen bis zu 5.0 ml. Eppendorf Tubes™ sind die perfekte Wahl für das Verarbeiten von mittelgroßen Probenvolumen.
Marke:  Eppendorf™ 0030119606
61.62 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15675357
  • 64.86 CHF / 200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Verwenden Sie diese Röhrchen für die einfache und sichere Verarbeitung von Probenvolumen bis zu 5,0 ml.Eppendorf Tubes™ sind die perfekte Wahl für das Verarbeiten von mittelgroßen Probenvolumen.
  • Der konische Boden ermöglicht die Verwendung in vorhandenen Verbindungsstücken und Gestellen
  • Hergestellt aus transparentem Polypropylen für eine gute Sichtbarkeit von Pellets
  • Frei von Plastifizierern, Bioziden und Schimmelfreisetzungsmitteln
  • Die Probenverdampfung während der Lagerung und Inkubation wird durch eine präzise Deckelversiegelung minimiert
  • Ein versehentliches Öffnen des Deckels wird von −86 bis 80 °C durch Klappdeckel verhindert
  • Die Zentrifugationsstabilität von bis zu 25,000 x g verhindert den Bruch des Röhrchens
Anwendungen
  • Einfachere Verarbeitung von Proben bis 5 ml
  • Höhere Erträge bei der DNA-Isolierung, insbesondere bei Proben mit einer begrenzten Menge an Ausgangsmaterial
  • Komfortable und sichere Zellkulturanwendungen
  • Einfacherer Probenzugang für ein geringes Kontaminationsrisiko
  • Vorbereitung von Master-Mischungen und Puffern
  • Weniger Lagerplatz erforderlich
  • Sichere Zell- und Gewebelyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Ja
Polypropylen
200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen)
Nicht steril
0,169 oz.
Konisch
Ja
Mikrozentrifugenröhrchen
Forensischer DNA-Gütegrad
Farblos
5 mL
4 x 50
200 Tubes
Zylindrisch
Frei von Plastifizierern, Bioziden und Schimmelfreisetzungsmitteln
Ohne Schraubverschluss
17 mm
25000 x G
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Röhrchen 5 ml > Ohne Schraubverschluss