Learn More
Eppendorf™ Röhrchen 5 ml
Verwenden Sie diese Röhrchen für die einfache und sichere Verarbeitung von Probenvolumen bis zu 5.0 ml. Eppendorf Tubes™ sind die perfekte Wahl für das Verarbeiten von mittelgroßen Probenvolumen.
Marke: Eppendorf™ 0030119380
171.68 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie diese Röhrchen für die einfache und sichere Verarbeitung von Probenvolumen bis zu 5,0 ml.Eppendorf Tubes™ sind die perfekte Wahl für das Verarbeiten von mittelgroßen Probenvolumen.
- Der konische Boden ermöglicht den Einsatz in vorhandenen Adaptern und Gestellen
- Die Konstruktion aus transparentem Polypropylen gewährleistet eine problemlose Sichtbarkeit der Pellets
- Hergestellt ohne Verwendung von Gleitmitteln, Weichmachern und Bioziden, keinerlei Auswirkungen auf Produkte
- Die Verdunstung von Proben während Aufbewahrung und Inkubation wird durch eine präzise gefertigte Verschlussdichtung auf einem Minimum gehalten
- Ein versehentliches Öffnen des Verschlusses bei -86 bis 80 °C wird durch Scharnierverschlüsse verhindert
- Zentrifugierbar bis zu 25,000 x g ohne ein Zerbrechen der Röhrchen
- Lieferbar in den chargenzertifizierten Reinheitsgraden „Eppendorf“, „PCR-rein“, „Steril“ und „Biopur™“
- Lieferbar in Protein LoBind- und DNA/RNA LoBind-Material für maximale Rückgewinnung bei wertvollen Proben
- Standard-Qualität (Eppendorf) = unsteril
- PCR-rein = unsteril
- Steril = steril
- Biopur = steril
Zellkultur, Isolierung von Plasmid-DNA und Gesamt-RNA, Liquid Handling
Spezifikation
Polypropylen | |
5 ml | |
400 Röhrchen (2 Packungen mit 2 Beuteln zu jeweils 100 Stück), 2 Racks (mit je 12 Positionen), weiß, 100 Universaladapter für Rotoren mit Bohrungen für konische 15 ml-Röhrchen | |
400 Röhrchen (4 Beutel x 100 Röhrchen) | |
Unsteril | |
Ja | |
Zylindrisch | |
Frei von Plastifizierern, Bioziden und Schimmelfreisetzungsmitteln | |
Konisch | |
Ja | |
17 mm | |
25.000 x g |
Farblos | |
Polypropylen | |
400 Pk. | |
Je | |
Ja | |
Autoklavierbar | |
0,169 oz. | |
Ja | |
Schnappverschluss | |
Ja | |
Mikrozentrifugenröhrchen(PCR-Aufreinigung) | |
PCR-frei |