Learn More
Falcon™ Gewebekulturbehandelte Kolben
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol zur einfachen Betrachtung der Probe oder der Zellen. Corning™ Falcon™ behandelte Gewebekulturflaschen verfügen über eine Vakuum-Gasplasma-Gewebekulturbehandlung für eine gleichmäßige Wachstumsoberfläche.
Marke:  Falcon™ 353024
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10797791
  • 257.12 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sicheres Stapeln sorgt für Stabilität bei versehentlichen Anstoßen oder verschütteten Flüssigkeiten
  • Pyrogenfrei, geprüft auf weniger als 0,1 EU/ml
  • Volumetrische Graduierungen und Beschriftungsfeld
  • Belüftete Verschlusskappen verfügen über eine hydrophobe 0,2 μm Membran für optimale Eigenschaften beim Gasaustausch
  • Wachstumsfläche und -volumen sind nominal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8,45 oz.
250 ml
Für verbesserte Zellanhaftung und Wachstum
100/Karton
Rechteckig
Steril
Verschlusskappe mit Dichtring
Polyethylen
Polystyrol
Gerade
5/Packung
TC-behandelt
Rechteckig
75 cm2
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4310007 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/05/2025 Catalog Number353024
Chargennummer4315974 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog Number353024
Chargennummer4274070 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/01/2025 Catalog Number353024
Chargennummer4143005 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/10/2024 Catalog Number353024
Chargennummer3002021 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/08/2024 Catalog Number353024
Name des Produkts
Falcon™ Gewebekulturbehandelte Kolben > Ohne Barcode; Stopfendichtung; 250 ml; gerader Hals; Standard; 75 cm2
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.