Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelte Kolben mit Filterkappen
Erzielen Sie eine optimale Adhäsion einer Vielzahl von Zelltypen.
Marke: Thermo Scientific™ 153732
93.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erreichen Sie eine maximale Adhäsion für eine Vielzahl von Zelltypen mit Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelten Kolben mit soliden Kappen. Diese Kolben verfügen über die firmeneigene Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung, damit ein konsistentes Zellwachstum gewährleistet ist. Die Verschlusskappen mit Y -Markierungen ermöglichen eine einfache visuelle Überprüfung der Entlüftungsposition und sorgen gleichzeitig für einen ausreichenden Gasaustausch.
Merkmale:
- Die Nunclon Delta Zertifizierung inklusive Tests für vier verschiedene Zelltypen ist in jedem Behälter enthalten.
- Kurze, weite Flaschenhälse ermöglichen leichten Zugang.
- Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei.
Bestellinformationen:
Extra-Verschlüsse in jedem Karton.
Enthält:
Kappen
Spezifikation
Nunkolben 80 cm2, Fester Deckel, Gerader Hals, 50/Karton | |
Gerade | |
5 | |
Fest | |
Nunclon Delta |
Polystyrol | |
50 | |
Steril | |
80 cm2 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
186183 | Konformitätsbescheinigung | 15/05/2025 | 153732 |
185618 | Konformitätsbescheinigung | 09/05/2025 | 153732 |
185617 | Konformitätsbescheinigung | 20/03/2025 | 153732 |
186183 | Bestrahlungszertifikat | 12/05/2025 | 153732 |
185618 | Bestrahlungszertifikat | 09/05/2025 | 153732 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.