Learn More
Falcon™ Polystyrol-Mikrotiterplatten
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: Falcon™ 351177
Beschreibung
Erhältlich mit gewebekulturbehandelten und nicht behandelten Oberflächen. Aus kristallklarem, nichtrecyceltem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit.
- Auswahl zwischen gewebekulturbehandelter und unbehandelter Oberfläche
- Unbehandelte Wachstumsfläche ist hydrophober als gewebekulturbehandelte Oberfläche und gleicht eher einer Petrischale für die Bakteriologie.
- Gammasterilisiert
- Deckel ermöglicht Stapeln auf dem Arbeitstisch oder im Inkubator.
- Alle Platten (außer 08-772-2A und 08-772-16) sind mit einem patentierten „Labyrinth“-Deckel ausgestattet, durch den die Verdunstung von Medien aus den Wells und die Kontaminationsgefahr vermindert werden.
- Tiefe Umrandung und gezahnte Kanten bieten eine bessere Griffigkeit beim Umgang mit der Platte.
- Aufgrund der hervorragenden optischen Durchsichtigkeit ist eine Sichtbarkeit aller Zellen-Monolayer gegeben.
- Schnelle Kennzeichnung auf matten Beschriftungsflächen an den Enden
- Alle Platten und Deckel sind sowohl für die manuelle als auch für die automatische Handhabung geeignet.
Bestellinformation
In medizinischen Aufreißbeuteln verpackt. Einzeln verpackt in wiederverwertbaren PET-Tabletts in Packungen mit 50 Stück; oder in Großpackungen mit Deckeln, entweder in Beuteln mit sechs Stück, 36 pro Packung, oder in Beuteln mit fünf (96-Well-Platten), 50 pro Packung.
Spezifikation
Standard | |
0.36 cm2 | |
Nicht behandelt | |
Polystyrol | |
1,5 bis 2,2 ml | |
Unbehandelt | |
Runder Boden (U-Well) | |
1/Tablett, 50/Karton |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Steril | |
0,32 mL | |
50 |