Learn More
Cole-Parmer™ Agate Mörser- und Stößel-Set
Das Cole Parmer Agate Mörser- und Stößel-Set ist ideal für Labore, die kontaminationsfreie Ergebnisse benötigen.
Marke:  Cole-Parmer™ 63101-32
179.55 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15679824
  • 189.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Cole Parmer Agate Mörser- und Stößel-Set ist ideal für Labore, die kontaminationsfreie Ergebnisse benötigen.
  • Der achteckige Mörser besteht aus natürlich hartem Achat, 6,5 Härte auf der Mohs-Skala.
  • Verfügt über eine hochpolierte Mahloberfläche für optimale Ergebnisse.
  • Die Abmessungen haben eine angegebene Toleranz von ±3 mm.
  • Als Set erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
10 mL
Ja
Mörser und Stößel
65 mm (Stößel)
Hochpolierte Mahlfläche
65 mm
Agate
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Agate Mörser- und Stößel-Set > Set aus Mörser und Stößel