Learn More
Falcon™ serologische Pipetten, Großpackung
Farbcodierte Pipetten erleichtern die Auswahl der richtigen Größe. Corning™ Falcon™ Serologische Pipetten sind ideal für Gewebekulturen oder jede ungiftige Lösung.
159.00 CHF - 262.11 CHF
Spezifikation
Genauigkeit | ±3 % |
---|---|
Variationskoeffizient | 1,5 % |
Material | Polystyrol |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Verwendung mit Gewebekulturen oder sonstigen nicht-toxischen Lösungen |
Skala | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Negative Graduierungen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Negative Graduierungen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10614161
![]() ![]() |
Falcon™
357506 |
1 ml | 0.1 ml | 0.4 ml | Gelb |
239.80 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10797241
![]() ![]() |
Falcon™
357508 |
2 mL | 0,01 mL | 0,8 mL | Grün |
262.11 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10151351
![]() ![]() |
Falcon™
357515 |
25 ml | 0.25 ml | 7 ml | Violett |
159.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10614511
![]() ![]() |
Falcon™
357530 |
10 ml | 0.1 ml | 3 ml | Rot |
218.26 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10243091
![]() ![]() |
Falcon™
357529 |
5 ml | 0.1 ml | 2.5 ml | Blau |
207.41 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Gammabestrahlt, pyrogenfrei, aus klarem Polystyrol für optische Klarheit
- Mit außergewöhnlich scharfen, dunklen, leicht ablesbaren Aufdrucken mit umgekehrter (außer bei 1 ml) und negativer Graduierung.
- Die besondere Graduierungsmarkierung ermöglicht es, die Graduierung vor dem vollständigen Entfernen der Verpackung in den Sichtbereich zu bringen
- Die Innenoberfläche verhindert die Bildung von Menisken und reduziert so Lesefehler
- Gesamtabgabegenauigkeit der Pipetten, ±3 %, mit einem Variationskoeffizienten von 1.5 %
- Negative Graduierungen sorgen für zusätzliche Kapazität
- Stopfen aus Polyesterfaser verhindert Überfüllung
- Großpackung; Kunststoff-/Papierverpackung
Compliance
Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen
Spezifikation
±3 % | |
Polystyrol | |
Ja | |
Großpackung |
1,5 % | |
Für die Verwendung mit Gewebekulturen oder sonstigen nicht-toxischen Lösungen | |
Standard | |
Ja |