Learn More
Falcon™ serologische Pipetten, Großpackung
Farbcodierte Pipetten erleichtern die Auswahl der richtigen Größe. Corning™ Falcon™ Serologische Pipetten sind ideal für Gewebekulturen oder jede ungiftige Lösung.
Marke: Falcon™ 357515
Beschreibung
- Gammabestrahlt, nicht-pyrogenisch, aus durchsichtigem Polystyrol für optische Klarheit
- Besonders scharfe, deutliche, einfach abzulesende Bedruckung mit umgekehrten (außer 1 ml) und negativen Graduierungen
- Exklusive Ausrichtungsmarkierung für Graduierungen ermöglicht den Blick auf die Graduierungen vor dem vollständigen Auspacken
- Innenfläche mit Schutz gegen Meniskusbildung zur Verringerung von Ablesefehlern
- Dosierungsgenauigkeit der Pipetten ±3 % mit Schwankungskoeffizient von 1.5 %
- Höheres Fassungsvermögen durch negative Graduierungen
- Stopfen aus Polyesterfaser gegen Überfüllung
Compliance
Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen
Spezifikation
±3 % | |
Polystyrol | |
Ja | |
7 ml | |
Großpackung | |
25 ml |
1,5 % | |
Für die Verwendung mit Gewebekulturen oder sonstigen nicht-toxischen Lösungen | |
0.25 ml | |
Standard | |
Violett | |
Ja |