Learn More
Falcon™ serologische Pipetten, Großpackung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Farbcodierte Pipetten erleichtern die Auswahl der richtigen Größe. Corning™ Falcon™ Serologische Pipetten sind ideal für Gewebekulturen oder jede ungiftige Lösung.
Marke:  Falcon™ 357530
170.53 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10614511
  • 218.26 CHF / 500 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gammabestrahlt, nicht-pyrogenisch, aus durchsichtigem Polystyrol für optische Klarheit
  • Besonders scharfe, deutliche, einfach abzulesende Bedruckung mit umgekehrten (außer 1 ml) und negativen Graduierungen
  • Exklusive Ausrichtungsmarkierung für Graduierungen ermöglicht den Blick auf die Graduierungen vor dem vollständigen Auspacken
  • Innenfläche mit Schutz gegen Meniskusbildung zur Verringerung von Ablesefehlern
  • Dosierungsgenauigkeit der Pipetten ±3 % mit Schwankungskoeffizient von 1.5 %
  • Höheres Fassungsvermögen durch negative Graduierungen
  • Stopfen aus Polyesterfaser gegen Überfüllung
Compliance
Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±3 %
Polystyrol
Ja
3 ml
Großpackung
10 ml
1,5 %
Für die Verwendung mit Gewebekulturen oder sonstigen nicht-toxischen Lösungen
0.1 ml
Standard
Rot
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ serologische Pipetten, Großpackung > 10 ml