Learn More
Falcon™ Polystyrolröhrchen mit rundem Boden
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Aus optisch klarem Polystyrol für einfaches Betrachten der Probe. Corning™ Falcon™ Rundboden-Polystyrolröhrchen werden häufig in Laborprotokollen verwendet und erwähnt.
Marke:  Falcon™ 352045
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10694331
  • 208.29 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Einzelverpackungen sind mit medizinischen Verpackungsmaterialien verpackt und ermöglichen einen keimfreien Zugang Vielfach in veröffentlichten Laborverfahren und -protokollen erwähnt (z. B. Molecular Cloning, 2. Auflage, T. Maniatis et al.)
  • Erhältlich mit schwerem, langlebigem Schnappverschluss mit zwei Positionen für eine einfache Handhabung; mit Schraubverschluss oder ohne Verschluss
  • Alle Größen werden steril geliefert; die Größe 12 × 75 mm ohne Verschluss ist auch als nicht sterile Ausführung erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
1400 × g
150 mm
Ja
Einzeln verpackt, 500/Karton
Nein
Schraubverschluss
Klar
19 mL
Polystyrol
Schraubverschluss
Steril
16 mm
Reagenzgläser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer32824027 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum12/04/2025 Catalog Number352045
Chargennummer14224042 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number352045
Chargennummer30122013 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/07/2024 Catalog Number352045
Chargennummer34123019 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/05/2024 Catalog Number352045
Chargennummer32022039 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/12/2023 Catalog Number352045
Name des Produkts
Falcon™ Polystyrolröhrchen mit rundem Boden > Schraubverschluss; 19 ml