Learn More
Corning™ Einweg-Kulturröhrchen aus Polystyrol
Hergestellt aus optisch klarem Polystyrol für optimale Transparenz. Corning™ Polystyrol-Einwegkulturröhrchen werden mit Dichtungssteckverschlüssen mit Schraubverschluss geliefert, um ein Auslaufen zu verhindern.
Marke: Corning™ 430157
Includes: Schraubverschlüsse mit Dichtring
Beschreibung
- TC-behandelt oder unbehandelt lieferbar
- Gewebekulturbehandelte Röhrchen in Polyschaum-Gestellen für 50 Röhrchen lieferbar
- Unbehandelte Röhrchen in Großpackungen mit 25 Stück pro Packung
- Referenzmarkierung auf den Röhrchen zur einfacheren Positionierung der Kappe
- Durch Gammastrahlung sterilisiert und zertifiziert nicht-pyrogenisch
- AD x L: 16 x 125 mm
Spezifikation
LDPE | |
16 mm | |
Schraubkappe mit Dichtring | |
Polystyrol | |
25/Packung | |
25 Stück/Packung; 20 Packungen/Karton | |
15 ml |
Orange | |
Unbehandeltes Kulturröhrchen | |
125 mm | |
Schraubkappe mit Dichtring, Gestell | |
500/Karton | |
Steril |
COR001 Guide selection Culture Cellulaire Corning
DateigrößeVersion: 5.5 MB
COR001 Lifescience Guid
DateigrößeVersion: 7 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Einweg-Kulturröhrchen aus Polystyrol > Keine
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur