Learn More
Falcon™ Polystyrolröhrchen mit rundem Boden
Aus optisch klarem Polystyrol für einfaches Betrachten der Probe. Corning™ Falcon™ Rundboden-Polystyrolröhrchen werden häufig in Laborprotokollen verwendet und erwähnt.
Marke: Falcon™ 352057
116.38 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Einzelverpackungen sind mit medizinischen Verpackungsmaterialien verpackt und ermöglichen einen keimfreien Zugang Vielfach in veröffentlichten Laborverfahren und -protokollen erwähnt (z. B. Molecular Cloning, 2. Auflage, T. Maniatis et al.)
- Erhältlich mit schwerem, langlebigem Schnappverschluss mit zwei Positionen für eine einfache Handhabung; mit Schraubverschluss oder ohne Verschluss
- Alle Größen werden steril geliefert; die Größe 12 × 75 mm ohne Verschluss ist auch als nicht sterile Ausführung erhältlich
Spezifikation
Naturfarben | |
Klar | |
14 ml | |
Polystyrol | |
Schnappverschluss mit zwei Positionen | |
Steril | |
17 mm | |
Reagenzgläser |
Polyethylen | |
1400 x G | |
100 mm | |
Ja | |
25/Beutel, 500/Karton | |
Nein | |
Schnappverschluss |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
33624295 | Qualitätsbescheinigung | 23/04/2025 | 352057 |
33624294 | Qualitätsbescheinigung | 23/04/2025 | 352057 |
33624291 | Qualitätsbescheinigung | 23/04/2025 | 352057 |
33624290 | Qualitätsbescheinigung | 23/04/2025 | 352057 |
00225169 | Qualitätsbescheinigung | 23/04/2025 | 352057 |