Learn More
Falcon™ serologische Einwegpipetten aus Polystyrol
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit außergewöhnlich scharfen, dunklen, leicht ablesbaren Aufdrucken mit umgekehrter und negativer Graduierung. Corning™ Falcon™ Serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol sind einzeln verpackt in thermogeformten, vollständig aus Kunststoff bestehenden Advantage™ Verpackungen.
77.64 CHF - 419.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit ±3 %
Aspiratorstopfen Ja
Zertifizierung/Konformität Nicht-pyrogen, ISO 9001: 2000, FDA, 820 CFR
Variationskoeffizient 1,5 %
Material Polystyrol
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Graduierungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Graduierungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10058840
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
357521
1 ml 0.01 ml
231.93 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10189950
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
357507
2 ml 0.01 ml
257.14 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10468312
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
357543
5 ml 0.1 ml
77.64 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10282371
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
357551
10 ml 0.1 ml
79.02 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10701942
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
357525
25 ml 0.25 ml
146.98 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10683282
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
357535
25 ml 0.5 ml
149.01 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10282441
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
357550
50 ml 1 ml
160.58 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10386931
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
357600
100 ml 1 ml
419.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
±3 %
Nicht-pyrogen, ISO 9001: 2000, FDA, 820 CFR
Polystyrol
Standard
Serologische Pipette
Ja
1,5 %
Ja
±2 %
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ serologische Einwegpipetten aus Polystyrol