Learn More
Falcon™ serologische Einwegpipetten aus Polystyrol
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit außergewöhnlich scharfen, dunklen, leicht ablesbaren Aufdrucken mit umgekehrter und negativer Graduierung. Corning™ Falcon™ Serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol sind einzeln verpackt in thermogeformten, vollständig aus Kunststoff bestehenden Advantage™ Verpackungen.
Marke:  Falcon™ 357600
294.86 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
284.43 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10386931
  • 419.00 CHF / 50 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
±3 %
Nicht-pyrogen, ISO 9001: 2000, FDA, 820 CFR
Polystyrol
Ja
15 ml
Standard
Einzeln verpackt
100 ml
Ja
Ja
1,5 %
Steril
1 ml
50
±2 %
Schwarz
Serologische Pipette
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer5026056 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/05/2025 Catalog Number357600
Chargennummer4329008 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/05/2025 Catalog Number357600
Chargennummer4259004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/01/2025 Catalog Number357600
Chargennummer4147011 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum05/11/2024 Catalog Number357600
Chargennummer4147011 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/10/2024 Catalog Number357600
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ serologische Einwegpipetten aus Polystyrol > Corning Advantage – vollständig Kunststoff; 100 ml