Learn More
Falcon™ konische Zentrifugenröhrchen, 15 ml
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Widersteht nachgewiesenermaßen einer Zentrifugation von 12,000 RZB (Polypropylen) oder 18,000 RZB (Polystyrol) in einen vollständig gestützten Rotor und mit Wasser bei Raumtemperatur. Corning™ Falcon™ 15 ml konische Zentrifugenröhrchen sind ideal für Zellzentrifugation, Pelletierung und Trennung nach Dichtegradienten.
131.26 CHF - 197.64 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, FDA, CFR
Verschlussfarbe Blau
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,7 in.
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 15 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Blaue kuppelförmige Dichtungsverschlüsse (Gewinde ausschließlich für Corning Falcon-Röhrchen geeignet). 14-959-53A wird mit einem Gestell geliefert.
Produkte 5
Produktcode Marke Verpackung Material Max. RZB Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackung Material Max. RZB Preis Menge & Verfügbarkeit  
11507411
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
352196
Großpackung Polypropylen 12.000 × g
131.26 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10263041
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
352095
Großpackung Polystyrol 1800 × g
172.73 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10773501
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
352096
Großpackung Polypropylen 12.000 × g
197.64 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10468502
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
352099
Magazinhalter Polystyrol 1800 × g
197.39 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10136120
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
352097
Magazinhalter Polypropylen 12.000 × g
189.16 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2000, FDA, CFR
0,7 in.
15 ml
Steril
120 mm
Konisch
17 mm
Zentrifugenröhrchen
Blau
Klar
500
Konisch
0,507 oz.
Weiße Beschriftungsfläche
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ konische Zentrifugenröhrchen, 15 ml