Learn More
Falcon™ konische Zentrifugenröhrchen, 15 ml
Widersteht nachgewiesenermaßen einer Zentrifugation von 12,000 RZB (Polypropylen) oder 18,000 RZB (Polystyrol) in einen vollständig gestützten Rotor und mit Wasser bei Raumtemperatur. Corning™ Falcon™ 15 ml konische Zentrifugenröhrchen sind ideal für Zellzentrifugation, Pelletierung und Trennung nach Dichtegradienten.
Marke: Falcon™ 352097
157.56 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Blaue kuppelförmige Dichtungsverschlüsse (Gewinde ausschließlich für Corning Falcon-Röhrchen geeignet). 14-959-53A wird mit einem Gestell geliefert.
Beschreibung
pGeeignet für Anwendungen in der Molekularbiologie, einschließlich der Konzentration von Bakterien zur DNA-Isolation, Aufreinigung und Präzipitation von Nukleinsäuren, Probenaufbewahrung (Umgebungstemperatur von -4 bis +60 deg;C) und zur Zentrifugation von Präzipitaten./pulliRNA/DNase-frei/liliDunkelblaue Graduierungen in 0,5 ml-Schritten sind mit klaren oder trüben Proben sichtbar/liliLösungsmittel-beständiger weißer Beschriftungsbereich/liliGammasterilisiert, pyrogenfrei/liliDie mitgelieferten blauen Hauben-Dichtverschlüsse mit 20 mm-Gewinde aus HDPE bieten eine positive Abdichtung über den gesamten Umfang/li/ulpbGeklärtes Polypropylen/b/pulliBeständig gegen Alkohole und milde organische Lösungsmittel (nicht für Extraktionsverfahren empfohlen)/liliLichtdurchlässige Wand für eine einfache Sicht/liliStabil von -80 bis +121 deg;C/lili(Hält Zentrifugalkräften von bis zu 12.000 x g RZB stand)/li/ul bPolystyrol/bulliOptisch klar für eine einfache Probenansicht/liliStabil von 4 bis60 deg;C (39 bis 140 deg;F)/liliHält Zentrifugalkräften bis zu 1.800 x g RZB stand/li/ulBestellinformation
Lieferbar in Beuteln oder recycelbaren Gestellen aus Polystyrol.
Compliance
Fertigung gemäß ISO 9001:2000 und FDA Quality System Regulation in Kapitel 1, Titel 21, Abschnitt 820 der CFR. Medizinprodukt der Klasse I.
Spezifikation
ISO 9001:2000, FDA, CFR | |
Blau | |
Klar | |
Polypropylen | |
500 | |
Steril | |
120 mm | |
Konisch | |
17 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Polypropylen | |
0,7 in. | |
15 ml | |
Für Anwendungen wie DNA-Isolation, Reinigung und Fällung von Nukleinsäuren, Zellzentrifugation | |
Magazinhalter | |
Konisch | |
0,507 oz. | |
Weiße Beschriftungsfläche | |
Ja | |
12.000 × g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
01725601 | Qualitätsbescheinigung | 24/06/2025 | 352097 |
05525020 | Qualitätsbescheinigung | 17/06/2025 | 352097 |
36524601 | Qualitätsbescheinigung | 17/05/2025 | 352097 |
35624601 | Qualitätsbescheinigung | 25/04/2025 | 352097 |
32224601 | Qualitätsbescheinigung | 12/04/2025 | 352097 |