Learn More
Falcon™ konische Zentrifugenröhrchen, 15 ml
Widersteht nachgewiesenermaßen einer Zentrifugation von 12,000 RZB (Polypropylen) oder 18,000 RZB (Polystyrol) in einen vollständig gestützten Rotor und mit Wasser bei Raumtemperatur. Corning™ Falcon™ 15 ml konische Zentrifugenröhrchen sind ideal für Zellzentrifugation, Pelletierung und Trennung nach Dichtegradienten.
Marke: Falcon™ 352099
176.17 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Blaue kuppelförmige Dichtungsverschlüsse (Gewinde ausschließlich für Corning Falcon-Röhrchen geeignet). 14-959-53A wird mit einem Gestell geliefert.
Beschreibung
Geeignet für Anwendungen in der Molekularbiologie, einschließlich der Konzentration von Bakterien zur DNA-Isolation, Aufreinigung und Präzipitation von Nukleinsäuren, Probenaufbewahrung (Umgebungstemperatur von -4 bis +60 °C) und zur Zentrifugation von Präzipitaten.
- Dunkelblaue Graduierung in Schritten von 0.5 ml sind bei klaren oder trüben Proben sichtbar
- Lösungsmittelbeständiger weißer Beschriftungsbereich
- Sterilisiert durch Gammastrahlen, nicht pyrogen
- Mit 20 mm großen kuppelförmigen Dichtverschlüssen aus HDPE für eine positive Dichtung über den gesamten Umfang
Klares Polypropylen
- Beständig gegenüber Alkoholen und milden organischen Lösungsmitteln (nicht empfohlen für Extraktionsverfahren)
- Durchsichtige Wand für gute Sicht
- Beständig von -80 bis +121 °C
- (Widerstandsfähig gegenüber Zentrifugalkräften bis 12,000 x g RZB
- Optisch klar zum einfachen Betrachten der Probe
- Beständig von 4 bis 60 °C (39 bis 140 °F)
- Widerstandsfähig gegenüber Zentrifugalkräften bis 1800 x g RZB
Bestellinformation
Lieferbar in Beuteln oder recycelbaren Gestellen aus Polystyrol.
Compliance
Fertigung gemäß ISO 9001:2000 und FDA Quality System Regulation in Kapitel 1, Titel 21, Abschnitt 820 der CFR. Medizinprodukt der Klasse I.
Spezifikation
ISO 9001:2000, FDA, CFR | |
Blau | |
Klar | |
Polystyrol | |
500 | |
Magazinhalter | |
Konisch | |
0,507 oz. | |
Gewölbter Schraubverschluss mit Dichtung | |
17 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Polyethylen | |
0,7 in. | |
15 ml | |
Für Anwendungen wie DNA-Isolation, Reinigung und Präzipitation von Nukleinsäuren sowie Zellzentrifugation | |
50 | |
Steril | |
120 mm | |
Konisch | |
Weiße Beschriftungsfläche | |
Ja | |
1800 × g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
33724017 | Qualitätsbescheinigung | 05/06/2025 | 352099 |
26124034 | Qualitätsbescheinigung | 01/05/2025 | 352099 |
24624018 | Qualitätsbescheinigung | 10/04/2025 | 352099 |
28824050 | Qualitätsbescheinigung | 18/03/2025 | 352099 |
24124038 | Qualitätsbescheinigung | 18/01/2025 | 352099 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30