Beschreibung
- Weicher, kristallklarer PVC-Rahmen, der sich für einen höheren Tragekomfort um das Gesicht wickelt
- Spezielle seitliche Rillen zum Tragen über Korrekturbrillen
- Einfach einstellbar
- Verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Partikeln
- Hervorragend geeignet für Lackier-, Verputz-, Zement- oder Schleifanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001 |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bauwesen, Lebensmittelindustrie |
Rahmenfarbe | klar |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Einzelheiten zur Belüftung | Indirekte Belüftung zur Verhinderung von Beschlagen oder Eindringen von Flüssigkeiten und Staub |
Material | PVC |
Rahmenmaterial | PVC |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Datasheets
7000062784
DateigrößeVersion: 217 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ FHEITF Vollsichtbrille Fahrenheit, Poly- carbonatscheiben, indirekte Belüftung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur