Learn More
Factor X/Xa (Calcium-dependent) Monoclonal Antibody (CaFX-50), Biotin, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA517644
Artikelnummer. 15313931
  • 590.00 CHF / 100 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Descripción
Descripción
This antibody is specific for Human Platelet Factors X and Xa in the presence of 5-10 mM CaCl2.
Factor X undergoes multiple processing steps before its preproprotein is converted to a mature two-chain form by the excision of the tripeptide RKR. Two chains of the factor are held together by 1 or more disulfide bonds; the light chain contains 2 EGF-like domains, while the heavy chain contains the catalytic domain which is structurally homologous to those of the other hemostatic serine proteases. The mature factor is activated by the cleavage of the activation peptide by factor IXa (in the intrisic pathway), or by factor VIIa (in the extrinsic pathway). The activated factor then converts prothrombin to thrombin in the presence of factor Va, Ca+2, and phospholipid during blood clotting. Mutations of this gene result in factor X deficiency, a hemorrhagic condition of variable severity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mehr anzeigen
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Factor X/Xa (Calcium-dependent) Monoclonal Antibody (CaFX-50), Biotin, Invitrogen™ > 100 μg; Biotin
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado