Learn More
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Mehrkanalpipetten
Gewährleisten Sie mit diesen Mehrkanalpipetten mit innovativer ClipTip Technologie die vollständige Abdichtung jedes Kanals bei minimalem Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen.
841.64 CHF - 985.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Das F1-ClipTip Pipettiersystem ist gemäß der IVD-Richtlinie in Europa CE-gekennzeichnet. Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485. |
---|---|
Modell | F1-ClipTip™ |
Produktlinie | F1-ClipTip™ |
Typ | Pipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anzahl Kanäle | Kompatible Spitzen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anzahl Kanäle | Kompatible Spitzen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13226299
|
Thermo Scientific™
4661110 |
1 bis 10 μl | 8 | F1-ClipTip 20 | N/A | ||||||
13236299
![]() |
Thermo Scientific™
4661120 |
5 bis 50 μl | 8 | F1-ClipTip 50 | N/A | ||||||
13266299
![]() |
Thermo Scientific™
4661130 |
10 bis 100 μl | 8 | F1-ClipTip 200 | N/A | ||||||
13246299
|
Thermo Scientific™
4661140 |
30 bis 300 μl | 8 | F1-ClipTip 300 | N/A | ||||||
13256299
|
Thermo Scientific™
4661150 |
1 bis 10 μl | 12 | F1-ClipTip 20 | N/A | ||||||
13276299
![]() |
Thermo Scientific™
4661160 |
5 bis 50 μl | 12 | F1-ClipTip 50 | N/A | ||||||
13286299
![]() |
Thermo Scientific™
4661170 |
10 bis 100 μl | 12 | F1-ClipTip 200 | N/A | ||||||
13206309
![]() |
Thermo Scientific™
4661180 |
30 bis 300 μl | 12 | F1-ClipTip 300 | N/A | ||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Pipetten sind mit der innovativen ClipTip-Technologie ausgestattet, die eine vollständige Abdichtung jedes Kanals gewährleistet, während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen gering bleibt. Einmal aufgenommen, bleiben die Spitzen fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck bei der Applikation angewendet wird. Das innovative F1-ClipTip System hält die Spitze solange fest und absolut dicht an der Pipette, bis sie vom Anwender bewusst abgeworfen wird.
Merkmale- Die Spitze ist sicher befestigt und abgedichtet, bis sie abgeworfen wird – keine Vergeudung wertvoller Proben durch abgefallene Spitzen
- Vollständige Abdichtung zum Sichern des Probenvolumens in jeder Spitze für verbesserte Genauigkeit und geringere Fehlertoleranz
- Die Spitzen werden nur mit einer leichten Berührung ohne großen Kraftaufwand aufgesetzt und abgeworfen
Ergonomisches Design
- Geringer Kraftaufwand beim Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen sowie beim Pipettieren selbst
Außerordentlich leicht
- Das moderne Design verringert das Risiko der Überbeanspruchung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom)
Einstellbarer Komfort
- Die Fingerstütze ist für komfortable Bedienung mit rechts und links um 120° verstellbar und ermöglicht so eine Entspannung der Hand beim Pipettieren
Super Blow-Out
- 150 % höherer Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikro-Volumina und Hemmung der Kapillarwirkung†
Soft-Touch-Spitzenabwurf
- Der innovative Mechanismus verringert den Kraftaufwand zum Abwerfen der Spitzen
Verstellsichere Volumeneinstellung
- Die sichere Volumeneinstellung verhindert versehentliches Verstellen des Volumens beim Pipettieren.
Branchenführende Langzeitgarantie
- Mit bequemer Online-Registrierung
† Verfügbar bei Modellen bis 50 μl
Spezifikation
Das F1-ClipTip Pipettiersystem ist gemäß der IVD-Richtlinie in Europa CE-gekennzeichnet. Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485. | |
F1-ClipTip™ | |
F1-ClipTip™ | |
Pipette |