Learn More
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Mehrkanalpipetten
Gewährleisten Sie mit diesen Mehrkanalpipetten mit innovativer ClipTip Technologie die vollständige Abdichtung jedes Kanals bei minimalem Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen.
Marke: Thermo Scientific™ 4661170
Beschreibung
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Pipetten sind mit der innovativen ClipTip-Technologie ausgestattet, die eine vollständige Abdichtung jedes Kanals gewährleistet, während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen gering bleibt. Einmal aufgenommen, bleiben die Spitzen fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck bei der Applikation angewendet wird. Das innovative F1-ClipTip System hält die Spitze solange fest und absolut dicht an der Pipette, bis sie vom Anwender bewusst abgeworfen wird.
You’ll feel the difference the first time you hold the NEW F1-ClipTip pipetting system.- Tip is locked and sealed in place until ejected—Spitzen können nicht abfallen. Das verhindert den Verlust wertvoller Proben.
- Complete seal to secure the sample volume in each tip—Hohe Genauigkeit und Präzision
- Tips are attached and ejected with a light touch—Spitzen lassen sich leicht ohne unnötigen Kraftaufwand mit der Pipette aufnehmen.
- Erfordert nur einen geringen Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen sowie zum Pipettieren selbst und ermöglicht dadurch einen sicheren und komfortablen Einsatz.
- Damit wird das Risiko eines RSI-Symptoms verhindert
- Die verstellbare 120° Fingerstütze,—die sowohl rechts- als auch linkshändigen Anwendern Komfort bietet,—ermöglicht das Entspannen der Hand zwischen einzelnen Pipettierzyklen.
- Die Erhöhung des Luftausstoßes um 150 % gewährleistet die effiziente Abgabe von Mikrovolumina und verhindert Kapillareffekte. †
- Ein innovativer Mechanismus erzeugt mit einem geringeren Aufwand eine erhöhte abwärts wirkende Kraft, wodurch sich Spitzen bereits durch leichtes Drücken lösen lassen.
- Die sichere Volumeneinstellung verhindert ein versehentliches Verstellen des Volumens beim Pipettieren.
- Mit praktischer Online-Registrierung.
Spezifikation
1.3 bis 5 % | |
F1-ClipTip 200 | |
F1-ClipTip™ 200 | |
12 | |
Pipette | |
F-1 ClipTip Model 200 | |
0,5 bis 2% |
The F1-ClipTip pipetting system is CE-marked in accordance with IVD Directive in Europe. Manufactured according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485. | |
gelb | |
F1-ClipTip™ | |
F1-ClipTip™ | |
10 bis 100 μl | |
0.2μL |