Learn More
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Mehrkanalpipetten
GREENER_CHOICE
Gewährleisten Sie mit diesen Mehrkanalpipetten mit innovativer ClipTip Technologie die vollständige Abdichtung jedes Kanals bei minimalem Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen.
Marke:  Thermo Scientific™ 4661180
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13206309
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Pipetten sind mit der innovativen ClipTip-Technologie ausgestattet, die eine vollständige Abdichtung jedes Kanals gewährleistet, während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen gering bleibt. Einmal aufgenommen, bleiben die Spitzen fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck bei der Applikation angewendet wird. Das innovative F1-ClipTip System hält die Spitze solange fest und absolut dicht an der Pipette, bis sie vom Anwender bewusst abgeworfen wird.
You’ll feel the difference the first time you hold the NEW F1-ClipTip pipetting system.
  • Tip is locked and sealed in place until ejected—Spitzen können nicht abfallen. Das verhindert den Verlust wertvoller Proben.
  • Complete seal to secure the sample volume in each tip—Hohe Genauigkeit und Präzision
  • Tips are attached and ejected with a light touch—Spitzen lassen sich leicht ohne unnötigen Kraftaufwand mit der Pipette aufnehmen.
Ergonomische Bauweise
  • Erfordert nur einen geringen Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen sowie zum Pipettieren selbst und ermöglicht dadurch einen sicheren und komfortablen Einsatz.
Außergewöhnlich leicht
  • Damit wird das Risiko eines RSI-Symptoms verhindert
Einstellungen für hohen Komfort
  • Die verstellbare 120° Fingerstütze,—die sowohl rechts- als auch linkshändigen Anwendern Komfort bietet,—ermöglicht das Entspannen der Hand zwischen einzelnen Pipettierzyklen.
Super Blow-Out-Kolben
  • Die Erhöhung des Luftausstoßes um 150 % gewährleistet die effiziente Abgabe von Mikrovolumina und verhindert Kapillareffekte. †
Soft-Touch-Spitzenabwurf
  • Ein innovativer Mechanismus erzeugt mit einem geringeren Aufwand eine erhöhte abwärts wirkende Kraft, wodurch sich Spitzen bereits durch leichtes Drücken lösen lassen.
Verstellsicherer Pipettierknopf
  • Die sichere Volumeneinstellung verhindert ein versehentliches Verstellen des Volumens beim Pipettieren.
Branchenweit führende Garantie
  • Mit praktischer Online-Registrierung.
† Erhältlich in Modellen für bis zu 50 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 5 %
F1-ClipTip 300
F1-ClipTip™ 300
12
Pipette
1 µl
Das F1-ClipTip Pipettiersystem ist gemäß der IVD-Richtlinie in Europa CE-gekennzeichnet. Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485.
Orange
F1-ClipTip™
F1-ClipTip™
30 bis 300 μl
0.3 bis 2 %