Learn More
Greiner Bio-One Zellkultur Microplatte, 96-well, PS, F-Boden (Kaminform), CELLSTAR™ TC, Abdeckplatte mit Kondensationsringen
Die Wells sind in Kaminform angeordnet, sodass jede Vertiefung für sich steht. Greiner Bio One™ 96-Well Assay-Mikrotiterplatten mit F-Boden sind aus Polystyrol hergestellt, einem hochtransparenten Polymer mit ausgezeichneten optischen Eigenschaften. Seine Fähigkeit, Biomoleküle wie zum Beispiel Proteine zu binden, macht Polystyrol zudem ideal für die Arbeit mit Zellkulturen.
116.90 CHF - 3500.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 9001 |
---|---|
Zertifiziert | Frei von RNase, DNase und menschlicher DNA |
Format | Standard |
Kulturfläche | 34 mm2 |
Array | 8 x 12 |
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Deckel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Deckel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10365532
![]() |
Greiner Bio-One
655075 |
Weiß | Unsteril | Ohne Deckel |
149.06 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10284272
![]() |
Greiner Bio-One
655083 |
Weiß | Steril | Mit Deckel |
218.83 CHF
32 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10164911
![]() |
Greiner Bio-One
655074 |
Weiß | Steril | Ohne Deckel |
156.49 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11827822
![]() |
Greiner Bio-One
655948 |
Durchsichtig | Unsteril | Mit Deckel |
3500.00 CHF
120 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10341341
![]() |
Greiner Bio-One
655161 |
Transparent | Steril | Ohne Deckel |
116.90 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10177050
|
Greiner Bio-One
655180 |
Durchsichtig | Steril | Mit Deckel |
317.10 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10033211
![]() |
Greiner Bio-One
655076 |
Schwarz | Unsteril | Ohne Deckel |
149.06 CHF
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10214232
![]() |
Greiner Bio-One
655077 |
Schwarz | Steril | Ohne Deckel |
156.49 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Die Stellfläche ist mit automatischen Systemen kompatibel
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
- Frei von nachweisbaren Endotoxinen (0.003 EU/ml) und regelmäßig mit einem von der FDA zugelassenen kinetischen turbidimetrischen LAL-Test (Limulus Amoebocyte Assay) getestet
- Hergestellt aus laugengeprüften Rohstoffen
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
Especificaciones
DIN ISO 9001 | |
Standard | |
8 x 12 | |
96 | |
392 μl | |
Ja | |
11.5 mm |
Frei von RNase, DNase und menschlicher DNA | |
34 mm2 | |
Polystyrol | |
25 bis 34 μl | |
Flacher Boden (F-Well) | |
Ja | |
5 mm |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 4 Jahre nach Herstellungsmonat
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.