Learn More
Greiner Bio-One Zellkultur Microplatte, 96-well, PS, F-Boden (Kaminform), CELLSTAR™ TC, Abdeckplatte mit Kondensationsringen
Die Wells sind in Kaminform angeordnet, sodass jede Vertiefung für sich steht. Greiner Bio One™ 96-Well Assay-Mikrotiterplatten mit F-Boden sind aus Polystyrol hergestellt, einem hochtransparenten Polymer mit ausgezeichneten optischen Eigenschaften. Seine Fähigkeit, Biomoleküle wie zum Beispiel Proteine zu binden, macht Polystyrol zudem ideal für die Arbeit mit Zellkulturen.
Marke:  Greiner Bio-One 655075
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10365532
  • 218.78 CHF / 40 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Stellfläche ist mit automatischen Systemen kompatibel
  • Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
  • Frei von nachweisbaren Endotoxinen (0.003 EU/ml) und regelmäßig mit einem von der FDA zugelassenen kinetischen turbidimetrischen LAL-Test (Limulus Amoebocyte Assay) getestet
  • Hergestellt aus laugengeprüften Rohstoffen
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Pyrogenfrei
  • Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN ISO 9001
Standard
34 mm2
Weiß
96
Unsteril
392 μl
Ja
4800 x g: Ausschwingrotor
Ja
11.5 mm
Frei von RNase, DNase und menschlicher DNA
Ohne Deckel
8 x 12
Polystyrol
25 bis 34 μl
LUMITRAC 200
Flacher Boden (F-Well)
-20 bis +60 °C
40 Karton
-20 bis +60 °C
5 mm