Learn More
Greiner Bio-One Zellkultur Microplatte, 96-well, PS, F-Boden (Kaminform), CELLSTAR™ TC, Abdeckplatte mit Kondensationsringen
Die Wells sind in Kaminform angeordnet, sodass jede Vertiefung für sich steht. Greiner Bio One™ 96-Well Assay-Mikrotiterplatten mit F-Boden sind aus Polystyrol hergestellt, einem hochtransparenten Polymer mit ausgezeichneten optischen Eigenschaften. Seine Fähigkeit, Biomoleküle wie zum Beispiel Proteine zu binden, macht Polystyrol zudem ideal für die Arbeit mit Zellkulturen.
Marke: Greiner Bio-One 655948
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Die Stellfläche ist mit automatischen Systemen kompatibel
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
- Frei von nachweisbaren Endotoxinen (0.003 EU/ml) und regelmäßig mit einem von der FDA zugelassenen kinetischen turbidimetrischen LAL-Test (Limulus Amoebocyte Assay) getestet
- Hergestellt aus laugengeprüften Rohstoffen
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
Specifications
DIN ISO 9001 | |
Standard | |
34 mm2 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
-20 bis +60 °C | |
Ja | |
Durchsichtig | |
5 mm |
Frei von RNase, DNase und menschlicher DNA | |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
25 bis 34 μl | |
392 μl | |
Ja | |
4800 x g (Ausschwingrotor) | |
-20 bis + 60 °C | |
11.5 mm |