Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ eZKine™ CD8-Aktivierung 1 Kit für intrazelluläre Zytokine aus Vollblut
Entwickelt für die schnelle Identifizierung von Zytokinen, die T-Lymphozyten der CD8+-T-Zelllinie nach Stimulation von Proben aus peripheren Vollblut produzieren.
Marke: Invitrogen™ 8822-6854-41
Benachrichtigungen:
Enthält Natriumazid und Formaldehyd
Includes:
- eZKine CD8, Aktivierung 1, Cocktail: 25 Tests Dieser Cocktail enthält die folgenden Antikörper:
- Anti-Human CD3 (SK7) APC
- Anti-Human CD8 (SK1) PerCP-eFluor 710
- Anti-humanes CD69 (FN50)-PE
- Anti-humanes IFN gamma (4S.B3)-FITC
- eZKine, Isotypen-Kontrolle, Cocktail D: 25 Tests Dieser Cocktail enthält die folgenden Antikörper:
- Anti-Human CD3 (SK7) APC
- Anti-Human CD8 (SK1) PerCP-eFluor 710
- Maus-IgG1 K Isotyp-Kontroll-PE
- Maus-IgG1 K, Isotypen-Kontrolle, FITC
- eZKine Fix/Lyse Konzentrat (4x)
- eZKine Fix/Lyse-Verdünner
- Permeabilisierungspuffer (10x)
Beschreibung
- Der Stimulation von Vollblut in Gegenwart von Protein Transport Inhibitor Cocktail (Kat.-Nr. 00-4980, nicht im Lieferumfang enthalten) folgt die rote Blutzelllyse und -fixierung in einem einzigen Schritt und die anschließende Permeabilisierung.
- Die Proben können anschließend mit dem CD8-Aktivierungs-1-Cocktail und dem auf die Konzentration abgestimmten Isotypen-Kontroll-Cocktail gefärbt werden.
Spezifikation
Human | |
Intrazelluläre Färbung gefolgt von Durchflusszytometrieanalyse | |
2 bis 8 °C. Nicht einfrieren. Lichtempfindliches Material. |
CD3, CD69, CD8, IFN-gamma | |
1 Kit |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Technical Data Sheet: eZKine™ CD8 Activation 1 Whole Blood Intracellular Cytokine Kit
Version: 11/9/2015
DateigrößeVersion: 941.7 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ eBioscience™ eZKine™ CD8-Aktivierung 1 Kit für intrazelluläre Zytokine aus Vollblut > eZKine CD8-Aktivierung 1 Kit für intrazelluläre Zytokine aus Vollblut
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur