Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren für spezifische schwere Lösungsmittel
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
526.00 CHF - 840.00 CHF
Spezifikation
Porosität 0
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10111381
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05433037
100 ml
526.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10191421
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05433058
500 ml
840.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10577661
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05433049
250 ml
636.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Extraktionsaufsatz mit Einsatzfilter (Fritte, Porosität:0), mit PTFE-Ventil-Absperrhahn
  • Dimrothkühler mit Gewinde GL 14
  • Rundkolben
  • DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
0