Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren für spezifische schwere Lösungsmittel
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05433058
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Extraktionsaufsatz mit Einsatzfilter (Fritte, Porosität:0), mit PTFE-Ventil-Absperrhahn
- Dimrothkühler mit Gewinde GL 14
- Rundkolben
- DURAN™
Spezifikation
500 ml | |
0 | |
NS 60/46 |