Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren für spezifische schwere Lösungsmittel
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05433037
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10111381
  • 526.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Extraktionsaufsatz mit Einsatzfilter (Fritte, Porosität:0), mit PTFE-Ventil-Absperrhahn
  • Dimrothkühler mit Gewinde GL 14
  • Rundkolben
  • DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
0
NS 45/40