Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren nach Thielepape
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
389.00 CHF - 608.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10070531
|
Lenz Laborglasintrumente
05370043 |
250 ml |
559.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10306221
|
Lenz Laborglasintrumente
05370049 |
500 ml |
608.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10644202
|
Lenz Laborglasintrumente
05370025 |
100 ml |
389.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Extraktionsaufsatz mit Extraktionshülsen (Porosität:0)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
- Dimrothkühler mit Gewinde GL 14
- Rundkolben
Spezifikation
0 |