Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren nach Thielepape
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05370043
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Extraktionsaufsatz mit Extraktionshülsen (Porosität:0)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
- Dimrothkühler mit Gewinde GL 14
- Rundkolben
Spezifikation
250 ml | |
0 | |
NS 45/40 |