Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren nach Thielepape
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05370049
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10306221
  • 608.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Extraktionsaufsatz mit Extraktionshülsen (Porosität:0)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Dimrothkühler mit Gewinde GL 14
  • Rundkolben
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
0
NS 45/40