Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren nach Soxhlet mit Allihnkühler
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
287.00 CHF - 367.00 CHF
Spezifikation
Material Duran Glas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10204631
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05365046
200 mL
367.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10234581
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05365031
70 mL
307.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10519581
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05365043
150 ml
364.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10614012
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05365025
30 ml
287.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Extraktor in kompakter und robuster Bauweise
  • Mit Kolbenanschluss
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Allihnkühler mit Gewinde GL 14
  • Rundkolben
Spezifikation
Spezifikation
Duran Glas