Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren nach Soxhlet mit Allihnkühler
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05365031
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10234581
  • 307.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Extraktor in kompakter und robuster Bauweise
  • Mit Kolbenanschluss
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Allihnkühler mit Gewinde GL 14
  • Rundkolben
Spezifikation
Spezifikation
70 mL
Duran Glas
NS 34/35