Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren nach Soxhlet mit Allihnkühler
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05365043
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Extraktor in kompakter und robuster Bauweise
- Mit Kolbenanschluss
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
- Allihnkühler mit Gewinde GL 14
- Rundkolben
Spezifikation
150 ml | |
Duran Glas | |
NS 45/40 |