Learn More
Ansell™ Extra™ orangefarbene Chemikalienschutzhandschuhe der 87-955 Serie, Naturlatex
Bietet eine hohe Beanspruchung, bei der auch Empfindlichkeit erforderlich ist. Ansell Edmont™ Extra™ der Serie 87-955 Orange Naturkautschuk-Latex-Eintauchhandschuhe bieten eine extrem hohe Beständigkeit gegen viele Ketone, Salze, Waschmittel, Alkohole, Alkalien und Fette.
39.15 CHF - 395.29 CHF
Spezifikation
Material der Rückseite Naturlatex
Stulpenmaterial Naturlatex
Coating Material Naturlatex
Latex Free Nein
Produkttyp Immersionshandschuhe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12687041
Unterlagen ansehen
Ansell™
87955070
7,5 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11786564
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
87955080BP
8
52.00 CHF
12 Paare
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11776564
Unterlagen ansehen
Ansell™
87955090BP
9
52.00 CHF
12 Paare
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11716564
Unterlagen ansehen
Ansell™
87955100BP
10
52.00 CHF
12 Paare
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12677041
Unterlagen ansehen
Ansell™
87955110
11
52.00 CHF
12 Paare
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15248003
Unterlagen ansehen
Ansell™
87-955_6.5-7
6.5 to 11 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • 50 % dicker als normale Baumwollhandschuhe
  • Gechlort für besseren Halt und erhöhte chemische Beständigkeit
  • 100% Naturkautschuk ohne Füllstoffe für ausgezeichnete Beständigkeit gegen mechanische Gefahren
  • 100 % Baumwollflocken für Weichheit, Komfort und erhöhte Absorption
  • Ideal für die chemische Verarbeitung sowie die Vorbereitung und Wartung von Anlagen und schweren Geräten
Spezifikation
Spezifikation
Naturlatex
Naturlatex
Immersionshandschuhe
0,75 mm
Gerade
Gehäuse 144Pack
87-955
Naturlatex
Nein
87-955
Orange
Baumvollvelours
Viele Ketone, Salze, Reinigungsmittel, Alkohole, Alkalien und Fette