Learn More
Ansell™ Extra™ orangefarbene Chemikalienschutzhandschuhe der 87-955 Serie, Naturlatex
Bietet eine hohe Beanspruchung, bei der auch Empfindlichkeit erforderlich ist. Ansell Edmont™ Extra™ der Serie 87-955 Orange Naturkautschuk-Latex-Eintauchhandschuhe bieten eine extrem hohe Beständigkeit gegen viele Ketone, Salze, Waschmittel, Alkohole, Alkalien und Fette.
Marke: Ansell™ 87955070
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 50 % dicker als normale Baumwollhandschuhe
- Gechlort für besseren Halt und erhöhte chemische Beständigkeit
- 100% Naturkautschuk ohne Füllstoffe für ausgezeichnete Beständigkeit gegen mechanische Gefahren
- 100 % Baumwollflocken für Weichheit, Komfort und erhöhte Absorption
- Ideal für die chemische Verarbeitung sowie die Vorbereitung und Wartung von Anlagen und schweren Geräten
Spezifikation
Naturlatex | |
Naturlatex | |
Orange | |
Immersionshandschuhe | |
87-955 | |
Orange | |
Baumvollvelours | |
Umgedrehter Lozenggriff | |
Viele Ketone, Salze, Reinigungsmittel, Alkohole, Alkalien und Fette | |
325 mm |
EN 374 | |
Naturlatex | |
Nein | |
7,5 | |
0,75 mm | |
Gerade | |
Im Beutel | |
Gehäuse 144Pack | |
87-955 |