Learn More
Ansell™ Extra™ orangefarbene Chemikalienschutzhandschuhe der 87-955 Serie, Naturlatex
Bietet eine hohe Beanspruchung, bei der auch Empfindlichkeit erforderlich ist. Ansell Edmont™ Extra™ der Serie 87-955 Orange Naturkautschuk-Latex-Eintauchhandschuhe bieten eine extrem hohe Beständigkeit gegen viele Ketone, Salze, Waschmittel, Alkohole, Alkalien und Fette.
Marke:  Ansell™ 87955100BP
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11716564
  • 52.00 CHF / 12 Paare
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 50 % dicker als Handschuhe mit standardmäßigem Veloursfutter
  • Für einen besseren Griff und eine bessere chemische Beständigkeit chloriert
  • 100 % Naturgummi ohne Füllstoffe für ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber mechanischen Gefahren
  • Velours aus 100 % Baumwolle für Weichheit, Tragekomfort und erhöhte Absorption
  • Ideal für Verarbeitung und Vorbereitung von Chemikalien und die Wartung von Anlagen und schwerer Ausrüstung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturlatex
Naturlatex
Immersionshandschuhe
87-955
Orange
Baumvollvelours
Viele Ketone, Salze, Reinigungsmittel, Alkohole, Laugen und Fette
Naturlatex
Nein
10
0,75 mm
Gerade
144 Packung
87-955