Learn More
Ansell™ Extra™ orangefarbene Chemikalienschutzhandschuhe der 87-955 Serie, Naturlatex
Bietet eine hohe Beanspruchung, bei der auch Empfindlichkeit erforderlich ist. Ansell Edmont™ Extra™ der Serie 87-955 Orange Naturkautschuk-Latex-Eintauchhandschuhe bieten eine extrem hohe Beständigkeit gegen viele Ketone, Salze, Waschmittel, Alkohole, Alkalien und Fette.
Marke: Ansell™ 87955090BP
40.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 50 % dicker als Handschuhe mit standardmäßigem Veloursfutter
- Für einen besseren Griff und eine bessere chemische Beständigkeit chloriert
- 100 % Naturgummi ohne Füllstoffe für ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber mechanischen Gefahren
- Velours aus 100 % Baumwolle für Weichheit, Tragekomfort und erhöhte Absorption
- Ideal für Verarbeitung und Vorbereitung von Chemikalien und die Wartung von Anlagen und schwerer Ausrüstung
Spezifikation
Gummilatex | |
Naturlatex | |
Immersionshandschuhe | |
87-955 | |
Orange | |
Baumvollvelours | |
Viele Ketone, Salze, Reinigungsmittel, Alkohole, Alkalien und Fette |
Naturlatex | |
Nein | |
9 | |
0,75 mm | |
Gerade | |
Gehäuse 144Pack | |
87-955 |