Learn More
Taylor Wharton™ Kühlschrank für Langzeitlagerung
The durable ribbed high-strength aluminium body, and superior vacuum performance and insulation provide versatile extended-time storage.
1080.00 CHF - 1615.00 CHF
Spezifikation
Material | Aluminum |
---|---|
Beschreibung | Long-term Cyrogenice Storage Dewar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cryogenic storage |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11768509
|
Taylor Wharton™
10XTB-11M |
10 l |
1080.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11778509
|
Taylor Wharton™
XT2011 |
20 l |
1460.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11788509
|
Taylor Wharton™
34XTB11 |
34 l |
1615.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11758509
|
Taylor Wharton™
XTL8 |
8 l |
1175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Provides extended-time storage
- High-strength aluminium body
- Provides maximum holding times with superior vacuum performnce and insulation
Spezifikation
Aluminum | |
Long-term Cyrogenice Storage Dewar | |
Cryogenic storage |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Taylor Wharton™ Kühlschrank für Langzeitlagerung